Merck
T11630
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-テトラフルオロベンゼン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,480
¥8,480
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,480
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2F4
CAS番号:
分子量:
150.07
Beilstein:
1910024
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,480
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
95 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
密度
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2F4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H
InChI Key
SOZFIIXUNAKEJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
T11630-5G:
T11630-BULK:
T11630-1G:
T11630-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)