SYX00293
SYX00293-1G
¥25,200
1 of 10
PH010447
1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Sigma-Aldrich
ADE000968
1H-ピロロ[3,2-b]ピリジン
D39606
trans-1,2-ジブロモシクロヘキサン
8.52005
Fmoc-Asp(OtBu)-OH
A95502
7-アザインドール
424633
アゾベンゼン
383503
2H-1,4-ベンゾオキサジン-3(4H)-オン
47518
Fmoc-Cit-OH
47674
Fmoc-Gln(Trt)-OH
ADE000935
1H-ピロロ[2,3-b]ピリジン-4-オール
solid
[nH]1c2c(c(ccc2)C)c(c1)C=O
1S/C10H9NO/c1-7-3-2-4-9-10(7)8(6-12)5-11-9/h2-6,11H,1H3
OXMKZTMGJSTKPG-UHFFFAOYSA-N
アルデヒド
Warning
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.