Merck
47518
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cit-OH
≥97.0% (HPLC)
別名:
Nα-Fmoc-L-シトルリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥35,700
¥35,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥35,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23N3O5
CAS番号:
分子量:
397.42
Beilstein:
7780987
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥35,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)NCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23N3O5/c22-20(27)23-11-5-10-18(19(25)26)24-21(28)29-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,24,28)(H,25,26)(H3,22,23,27)/t18-/m0/s1
InChI Key
NBMSMZSRTIOFOK-SFHVURJKSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47518-BULK-F:
47518-5G-F:
47518-1G-F:
47518-VAR-F:
47518-25G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Fmoc-1-Nal-OH ≥98.0%
Sigma-Aldrich
47433
Fmoc-1-Nal-OH
Fmoc-Ala-OH 95%
Sigma-Aldrich
531480
Fmoc-Ala-OH
Fmoc-2-Nal-OH ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
47772
Fmoc-2-Nal-OH