Merck
SYNV120500
Synthware volume vacuum trap
500 mL, joint: ST/NS 45/50
別名:
Synthware V120500
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥22,270
¥22,270
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥22,270
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
¥22,270
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS45/50
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware V120500
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Trap is designed for large volume solvent removal by vacuum. With 45/50 joint. Connections at center tube is 12 mm O.D. while side tube is 10 mm.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)