Merck
SYNV103029
Synthware vacuum trap
body O.D. 32 mm, L 200 mm , below joint
別名:
Synthware V103029
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥15,770
¥15,770
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥15,770
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
¥15,770
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware V103029
L
200 mm , below joint
本体 外径
32 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With joints for easy removal of condensate. Body length is measured below the joint. Connections at center tube is 10 mm O.D. while side tube hose connection is 13 mm.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)