Merck
SYNM240004
Synthware all-glass vacuum/inert gas manifold with solid high vacuum stopcocks
number of ports, 4, Hose Connections: Front-right, Rear-left
別名:
Synthware M240004, vacuum manifold, vacuum unit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥121,700
¥121,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥121,700
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
¥121,700
Check Cart for Availability
特徴
number of ports 4
メーカー/製品名
M240004
関連するカテゴリー
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)