Merck
SYNM300005
Synthware all-glass vacuum/inert gas manifold with solid high vacuum stopcocks
number of ports, 5, Hose Connections: Front-right, Rear-left-right
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥148,500
¥148,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥148,500
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
¥148,500
Check Cart for Availability
特徴
number of ports 5
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
M300005
関連するカテゴリー
詳細
Synthware glass manifold featuring 5 ports, high vacuum solid glass stopcocks that are precision ground with corresponding numbers on the barrel and plug. The solid glass stopcocks have constant pressure retention devices. The beams have a 22 mm O.D. with front-right and rear-left 10 mm hose connections. The distance between the stopcocks is 75 mm center to center.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)