Merck
SYNM141004
Synthware Vacuum/Inert Gas Manifold with double bank and high vacuum valves
number of ports, 4, Hose Connections: Front-right, Rear-left
別名:
Synthware M141004, vacuum manifold, vacuum unit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥109,300
¥109,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥109,300
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
¥109,300
Check Cart for Availability
特徴
number of ports 4
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware M141004
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
General purpose double bank manifold for use with vacuum and inert gas. Supplied with 0-4 mm high vacuum valves for grease-free operation. Both banks are made from 22 mm medium wall tubing and have all banks open. Ports are spaced 100 mm center to center and have an O.D. of 10 mm. With front- right and rear- left 10 mm hose connections.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)