Merck
SYNM280005
Synthware all-glass vacuum/inert gas manifold with solid high vacuum stopcocks
number of ports, 5, Hose Connections: Front-left-right, Rear-right
別名:
Synthware M280005, vacuum manifold, vacuum unit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥148,500
¥148,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥148,500
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
¥148,500
Check Cart for Availability
特徴
number of ports 5
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware M280005
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With 4 mm double oblique, high vacuum solid glass stopcocks precision ground with corresponding numbers on barrel and plug. Solid glass stopcocks have constant pressure retention devices. Beams are 22 mm O.D. with front-left and rear-left-right 10 mm hose connections. Distance between stopcocks is 75 mm center to center.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)