Merck
SYNC314175
Synthware reflux condenser with large cooling capacity
joint: ST/NS 24/40, coil L 175 mm, hose size 10 mm, Overall H 350 mm
別名:
Synthware C314175, coil-type condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C314175
全体高
350 mm
コイル長
175 mm
ホースサイズ
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Jacket has an O.D. of 40 mm while coil O.D. is 8 mm to provide maximum cooling capacity.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.