Merck
SYND441405
Synthware Dean Stark distillation receiver with vacuum jacketed uptake tube
5 mL, joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware D441405, Dean-Stark apparatus, Distilling receiver, Dean-Stark trap
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥34,440
¥34,440
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥34,440
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.51
¥34,440
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware D441405
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Similar to D451414 above but with the uptake tube vacuum jacketed to improve distillation performance. The jacket eliminates the possibility of condensation or recrystallization of distillate in the sidearm. With 2 mm PTFE stopcock.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)