Merck
SYND451910
Synthware Dean Stark distillation receiver
10 mL, joint: ST/NS 19/22
別名:
Synthware D451910, Dean-Stark apparatus, Dean-Stark trap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware D451910
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For easy separation of water from reaction or distillation system. Graduated with 2 mm PTFE stopcock.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1