Merck
SYND441410
Synthware Dean Stark distillation receiver with vacuum jacketed uptake tube
10 mL, joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware D441410,
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥35,670
¥35,670
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥35,670
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.51
¥35,670
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware D441410
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Similar to D451414 above but with the uptake tube vacuum jacketed to improve distillation performance. The jacket eliminates the possibility of condensation or recrystallization of distillate in the sidearm. With 2 mm PTFE stopcock.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)