Merck
Z516252
Sigma-Aldrich
Aldrich® Dean-Starkトラップ
capacity 25 mL, joint: ST/NS 29/32
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥90,800
¥90,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥90,800
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
¥90,800
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS29/32
キャパシティ
25 mL
サイドアームクリアランス
80 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
水よりも軽い溶媒を用いた共沸蒸留用にデザインされています。各Dean-Starkトラップには4 mm 内径のPTFEストップコックが標準で付いています。 12 mLおよび25 mLトラップは内径2 mmのストップコックを使用します。厚手のアルミニウム製マントルヒ-タ-に対して十分なゆとりがあります。
Suggested flask size: 50 mL - 5 L
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)