Merck
SYND351403
Synthware cow type graduated distillation receiver
joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware D351403, cow type distilling receiver
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥22,890
¥22,890
出荷予定日2025年4月26日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥22,890
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
¥22,890
出荷予定日2025年4月26日
ジョイント
joint: ST/NS14/20
メーカー/製品名
D351403
関連するカテゴリー
詳細
Synthware distillation cow receiver features a standard taper joint (14/20) and four tubes graduated from 0-3mL in 0.2mL subdivisions.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)