Merck
SYND371418
Synthware vacuum jacketed Vigreux short path distillation head
joint: ST/NS 14/20, thermometer joint: ST/NS 10/18, immersion depth 25 mm
別名:
Synthware D371418, short path head, Vigreux distilling head, Vigreux Distillation Head
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥64,130
¥64,130
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥64,130
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
¥64,130
Check Cart for Availability
ジョイント
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
D371418
浸漬深度
25 mm
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)