Merck
SYND201414
Synthware vertical distilling adapter
Cow Receiver Only, joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware D201414, cow type distilling receiver
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/20
特徴
Cow Receiver Only
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware D201414
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed without hose connection to be used with D10 distillation apparatus.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)