Merck
S7408
Sigma-Aldrich
5-スルホサリチル酸 二水和物
98%
別名:
2-ヒドロキシ-5-スルホ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO3SC6H3-2-(OH)CO2H·2H2O
CAS番号:
分子量:
254.21
Beilstein:
650741
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
mp
105-110 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
InChI Key
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S7408-500G:
S7408-BULK:
S7408-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)