Merck
QBD11626
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG®4-Glu(TFP ester)-NH-dPEG®4-Glu(TFP ester)-NH-m-dPEG®24
>90% (HPLC)
別名:
MAL-PEG4-Glu(TFP ester)-NH-PEG4-Glu(TFP ester)-NH-m-PEG24, Sidewinder TFP-PEG-maleimide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥170,100
¥170,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥170,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C100H162F8N6O43
分子量:
2288.36
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.22
¥170,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>90% (HPLC)
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Pegylations
ポリマー構造
shape: Y-shape
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
特徴および利点
MAL-dPEG4-Glu(TFP ester)-NH-dPEG4-Glu(TFP ester)-NH-m-dPEG24 is a novel, patent-pending Sidewinder product from Quanta BioDesign that permits attachment of hydrophobic groups on the sidearms of two glutamic acid moieties. Short hydrophilic spacers separate the glutamates, and a long hydrophilic dPEG unit terminates the construct. A sulfhydryl-reactive maleimide group provides an attachment point for the construct to another molecule, such as a protein or peptide. Tetrafluorophenyl esters functionalize the two glutamate units along the Sidewinder backbone.
法的情報
Products Protected under U.S. Patent #s 7,888,536 & 8,637,711 and European Patent #s 1,594,440 & 2,750,681
Sidewinder is a trademark of Quanta BioDesign
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11626-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)