Merck
QBD10196
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®11-NH2
別名:
Polyethylene glycol, alpha-(2-aminoethyl)-omega-[2-[[5-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]ethoxy]-poly(oxy-1,2-ethanediyl)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥51,000
1000 MG
¥185,000
¥51,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥51,000
1000 MG
¥185,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H66N4O13S
CAS番号:
分子量:
770.97
UNSPSCコード:
51171641
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥51,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1C2NC(NC2CS1)=O)=O
InChI Key
SHPHAOSBFNWGAC-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
Biotin-dPEG®11-amine is a single molecular weight dPEG® containing a terminal primary amine that permits biotin labeling with precise spacing to molecules containing a free carboxylic acid or aldehyde group. For small peptides and small molecules, the labeling can be site specific, while for larger molecules such as proteins, the labeling may be more random. The single molecular weight nature of the dPEG® spacer (44.1 Å) allows the user to precisely tailor the distance between the biotin and the target molecule in order to receive optimal binding between biotin and avidin.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)