Merck
QBD10193
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®3-NH3+TFA-
>95% (HPLC)
別名:
Biotin-PEG-Amine, Biotin-PEG3-NH3-TFA-, Biotin-PEG3-amine TFA salt, Biotin-PEG3-ammonium trifluoroacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥18,900
¥18,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥18,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H39F3N4O7S
分子量:
560.63
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
¥18,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>95% (HPLC)
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Biotinylations
reaction type: Pegylations
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
特徴および利点
Biotin-dPEG3-NH3+TFA- (Biotin-dPEG3-ammonium trifluoroacetate) reacts with activated esters (N-hydroxysuccinimide, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl) of carboxylic acids under mildly basic conditions. It can be coupled directly to a carboxylic acid using 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide (EDC) chemistry. Also, the product can react with carbonyl groups (aldehydes or ketones) to form a Schiff base. The Schiff base can be reduced to a secondary amine using sodium cyanoborohydride if additional conjugate stability is necessary. Biotin-dPEG3-NH3+TFA- can be used to biotinylate antibodies useful in western blotting and immunohistochemical applications.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
法的情報
Products Protected under U.S. Patent #s 7,888,536 & 8,637,711 and European Patent #s 1,594,440 & 2,750,681
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
QBD10193-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)