SML0408
Carboxyamidotriazole
≥98% (HPLC)
別名:
5-Amino-1-[[3,5-Dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]meth yl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, CAI, L-651582
サイズを選択してください
¥15,900
サイズを選択してください
About This Item
¥15,900
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)c1nnn(Cc2cc(Cl)c(c(Cl)c2)C(=O)c3ccc(Cl)cc3)c1N
InChI
1S/C17H12Cl3N5O2/c18-10-3-1-9(2-4-10)15(26)13-11(19)5-8(6-12(13)20)7-25-16(21)14(17(22)27)23-24-25/h1-6H,7,21H2,(H2,22,27)
InChI Key
WNRZHQBJSXRYJK-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0408-VAR:
SML0408-BULK:
SML0408-5MG:
SML0408-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
We offers many products related to calcium channels for your research needs.