Merck
QBD10240
Sigma-Aldrich
アミノ-dPEG®8-OH
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 MG
¥83,300
¥83,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 MG
¥83,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H35NO8
CAS番号:
分子量:
369.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
51171641
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥83,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
官能基
amine
hydroxyl
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C16H35NO9/c17-16(19)15-26-14-13-25-12-11-24-10-9-23-8-7-22-6-5-21-4-3-20-2-1-18/h16,18-19H,1-15,17H2
InChI Key
YBEHUBYEUMMBEN-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
アミノ-dPEG®8-OH試薬には、単一分子量のdPEG® スペーサー(32.1 A)により隔てられた末端第一級アミンと末端ヒドロキシル(アルコール)基が含まれています。スペーサーは親水性が高く、非免疫原性です。各スペーサーは離散的な単一分子量単位であるため、正確な空間制御が可能です。これらの製品は、末端アミンを活性化カルボン酸と反応させる表面修飾など様々な用途に使用でき、末端ヒドロキシルが標的表面上に非免疫原性の親水性コーティングをもたらします。
法的情報
米国特許番号7,888,536B2で保護されている製品
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)