40421
1,11-Diamino-3,6,9-trioxaundecane
≥98.0% (GC), for peptide synthesis
別名:
2,2′-[Oxybis(ethylenoxy)]diethylamine
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
1,11-Diamino-3,6,9-trioxaundecane, ≥98.0% (GC)
アッセイ
≥98.0% (GC)
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
SMILES記法
NCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C8H20N2O3/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h1-10H2
InChI Key
NIQFAJBKEHPUAM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
40421-VAR-F:
40421-100MG-F:
40421-500MG-F:
40421-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)