Merck
QBD10224
Sigma-Aldrich
Bis-dPEG®5-NHS ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥24,100
1000 MG
¥79,200
¥24,100
在庫数0
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥24,100
1000 MG
¥79,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H32N2O13
CAS番号:
分子量:
532.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
51171641
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥24,100
在庫数0
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)ON2C(CCC2=O)=O
InChI
1S/C22H32N2O13/c25-17-1-2-18(26)23(17)36-21(29)5-7-31-9-11-33-13-15-35-16-14-34-12-10-32-8-6-22(30)37-24-19(27)3-4-20(24)28/h1-16H2
InChI Key
FTYUGLBWKRXQBD-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
Bis-dPEG®5-NHS ester is a homobifunctional dPEG® crosslinking product which allows conjugation to two different moieties, each containing free amines. The single molecular weight dPEG® spacer provides precise distance control between conjugated moieties. N-hydroxysuccinimide (NHS) ester versions are highly reactive to free amines.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD10224-100MG:
QBD10224-1000MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)