安全性情報
8.19172
Sigma-Aldrich
N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane
for synthesis
別名:
N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H22N2O3Si
CAS番号:
分子量:
222.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
217-164-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
300 °C
有効性
2413 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
261-263 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 136 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H22N2O3Si.ClH/c1-11-14(12-2,13-3)8-4-6-10-7-5-9;/h10H,4-9H2,1-3H3;1H
InChI Key
SZBIXNNLIKDOEJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Epoxy Resin Enhancement: Investigates the effect of aminosilane coupling agents, including AEAPTMS, on the thermo-mechanical properties of cross-linked epoxy resin, illustrating improvements in material properties for industrial applications (Tang et al., 2018).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.024
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
respiratory tract irritation
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
276.8 °F - closed cup
引火点(℃)
136 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体