Merck
P8454
Sigma-Aldrich
1,3-プロパンジスルホン酸
70% in H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H8O6S2
CAS番号:
分子量:
204.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度
70% in H2O
不純物
≤5% n-butanol (w/v)
SMILES記法
OS(=O)(=O)CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O6S2/c4-10(5,6)2-1-3-11(7,8)9/h1-3H2,(H,4,5,6)(H,7,8,9)
InChI Key
MGNVWUDMMXZUDI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P8454-5ML:
P8454-VAR:
P8454-25ML:4548173362632
P8454-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)