Merck
P58200
Sigma-Aldrich
syn-2-Pyridinealdoxime
≥99%
別名:
(E)-2-Pyridinecarboxaldehyde oxime, (E)-2-Pyridylaldoxime, [C(E)]-2-Pyridinecarboxaldehyde oxime, syn-2-Pyridine aldoxime, syn-Pyridin-2-aldoxime
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥17,600
¥17,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥17,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2O
CAS番号:
分子量:
122.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99%
フォーム
crystals
mp
110-112 °C (lit.)
SMILES記法
O\N=C\c1ccccn1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,9H/b8-5+
InChI Key
MTFJSAGADRTKCI-VMPITWQZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P58200-25G:
P58200-5G:
P58200-VAR:
P58200-100G:
P58200-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)