Merck
P45915
Sigma-Aldrich
ピペラジン 六水和物
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10N2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
194.23
Beilstein:
4455527
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
蒸気圧
0.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
bp
145-156 °C (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.6H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;;;;/h5-6H,1-4H2;6*1H2
InChI Key
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)