Merck
M1782
Sigma-Aldrich
クロムアズロールB
Powder
別名:
Eriochrome®アズロールB, クロムアズロールB, モーダントブルー1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H14Cl2Na2O6
CAS番号:
分子量:
503.24
カラーインデックス番号:
43830
Beilstein:
4101148
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
クロムアズロールB,
形状
powder
品質水準
組成
Dye content, ~60%
BROWN WITH AN ORANGE TO RED CAST POWDER
溶解性
water: 1 mg/mL, slightly hazy, orange
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(C([O-])=O)c1O)\C(=C2\C=C(C)C(=O)C(=C2)C([O-])=O)c3c(Cl)cccc3Cl
InChI
1S/C23H16Cl2O6.2Na/c1-10-6-12(8-14(20(10)26)22(28)29)18(19-16(24)4-3-5-17(19)25)13-7-11(2)21(27)15(9-13)23(30)31;;/h3-9,26H,1-2H3,(H,28,29)(H,30,31);;/q;2*+1/p-2/b18-13+;;
InChI Key
JROAZQFKSSYEBL-YWABOPJLSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロムアズロールBは、トリフェニルメタンのクラスに属する染料です。
アプリケーション
クロムアズロールBは、分光光度法を使用して水試料中の微量ウランを測定する際の合成色素として使用できます。
法的情報
Eriochrome is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M1782-1G:
M1782-BULK:
M1782-VAR:
M1782-250MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L M dos Reis et al.
Revista do Hospital das Clinicas, 52(4), 171-174 (1997-07-01)
Aluminum (Al) may be a pathogenic factor in dialysis associated osteodistrophy. Aluminon and Acid Solochrome Azurine have been used for the detection of Al deposits in bone. We compared Aluminon and Acid Solochrome Azurine stains in normal (N) and uremic
The reduction mechanism at the mercury electrode in neutral and alkaline aqueous media of an hydroxytriphenylmethane dye: Eriochrome Azurol B.
Boodts C F J, et al.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 139(1), 143-156 (1982)
G Brivio et al.
La Ricerca in clinica e in laboratorio, 16(4), 523-532 (1986-10-01)
A highly sensitive monoreagent for the determination of iron and total iron-binding capacity (TIBC) in serum is described in this paper. It contains the dye chromazurol B which gives with iron a high molar absorption complex (A630nm = 1.6 X
M Paris et al.
Annales de biologie clinique, 44(5), 511-516 (1986-01-01)
The authors describe a manual method for the direct assay of iron in human serum using the ammonium salt of Chromazurol B. This new chromogen reacts with ferric or ferrous ions and cetyltrimethylammonium bromide giving a purple ternary complex. Reliability
M Kaye et al.
Kidney international, 37(4), 1142-1147 (1990-04-01)
Fourteen individuals on long term hemodialysis, with varying amounts of aluminum in bone from 11 to 296 mg/kg by flameless atomic absorption spectrophotometry, were examined to see whether the aluminon or acid solochrome azurine (ASA) staining reactions best approximated the