Merck
P33801
Sigma-Aldrich
4-フェニルピリミジン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8N2
CAS番号:
分子量:
156.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
mp
54-58 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2ccncn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-2-4-9(5-3-1)10-6-7-11-8-12-10/h1-8H
InChI Key
MKLQPIYLZMLAER-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
P33801-VAR:
P33801-10G:
P33801-1G:
P33801-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)