スキップする
1706701
USP
尿素-13C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Urea-13C
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
150 mg
カートの在庫状況を確認する
¥64,900
この商品について
化学式:
H2N13CONH2
CAS番号:
分子量:
61.05
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
¥64,900
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
urea
manufacturer/tradename
USP
mp
132-135 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mass shift
M+1
SMILES string
N[13C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-OUBTZVSYSA-N
General description
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Urea C 13 USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Urea C 13 for Oral Solution
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
133680610130351224530
尿素-13C United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1706701
尿素-13C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mp
132-135 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
mass shift
M+1
mass shift
-
mass shift
-
mass shift
-
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)