Merck
N9381
Sigma-Aldrich
3′-ニトロアセトフェノン
ReagentPlus®, 99%
別名:
m-nitroacetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
165.15
Beilstein:
743002
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
crystals
bp
202 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The nitro and carbonyl oxygen atoms of 3′-nitroacetophenone can act as hydrogen-bond acceptors.
アプリケーション
3′-Nitroacetophenone can undergo high hydrostatic pressure-assisted reduction with Ni–Al alloy in water to form 1-(3-aminophenyl)ethanol.
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
376.9 °F - closed cup
引火点(℃)
191.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N9381-VAR:
N9381-5G:
N9381-500G:
N9381-100G:
N9381-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Selective reduction of ketones using water as a hydrogen source under high hydrostatic pressure.
Tomin A
Organic & Biomolecular Chemistry, 10(36), 7321-7326 (2012)
3-Nitroacetophenone
Feeder N
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 52(6), 1454-1456 (1996)