Merck
N17734
Sigma-Aldrich
6-ニトロインドリン
97%
別名:
6-ニトロ-2,3-ジヒドロインドール, NSC 80658
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8N2O2
CAS番号:
分子量:
164.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
67-69 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc2CCNc2c1
InChI
1S/C8H8N2O2/c11-10(12)7-2-1-6-3-4-9-8(6)5-7/h1-2,5,9H,3-4H2
InChI Key
LTNYDSMDSLOMSM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 新規MT2選択性メラトニンレセプターアンタゴニストである2-[(2,3-ジヒドロ-1H-インドール-1-イル)メチル]メラトニン類縁体の合成に用いる反応剤
  • 抗がん薬であるイソインジゴグリコシドおよびアザイソインジゴグリコシドの合成に用いる反応剤
  • NaV1.8電位開口型Naチャネルブロック/鎮痛作用を持つアリールフランカルボキサミドの合成に用いる反応剤
  • 5-HT1レセプターアゴニストである二環性ベンズアミドの合成に用いる反応剤
  • 抗不整脈薬ベンゾピラン類の合成に用いる反応剤
  • 5-HT2C/2Bレセプターアンタゴニストの合成に用いる反応剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N17734-BULK:
N17734-5G:
N17734-250G:
N17734-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)