Merck
N10705
Sigma-Aldrich
5-ニトロバルビツル酸 水和物
95%
別名:
5-ニトロ-2,4,6-トリヒドロキシピリミジン, ジリツル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3N3O5 · xH2O
CAS番号:
分子量:
173.08 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
183 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.[O-][N+](=O)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3N3O5.H2O/c8-2-1(7(11)12)3(9)6-4(10)5-2;/h1H,(H2,5,6,8,9,10);1H2
InChI Key
YKGZAIJTCJOZNK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Used as a microreagent for potassium with which it forms a characteristic precipitate.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N10705-VAR:
N10705-1G:
N10705-10G:
N10705-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)