Merck
I2765
Sigma-Aldrich
イボテン酸
~95% (TLC), solid, neurotoxin
別名:
α-アミノ-3-ヒドロキシ-5-イソキサゾール酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2O4
CAS番号:
分子量:
158.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
product name
イボテン酸, ~95%, solid
アッセイ
~95%
形状
solid
white
溶解性
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless (with sonication)
0.1 M NaOH: 10.7 mg/mL
0.1 M HCl: 4.7 mg/mL
SMILES記法
NC(C(O)=O)C1=CC(=O)NO1
InChI
1S/C5H6N2O4/c6-4(5(9)10)2-1-3(8)7-11-2/h1,4H,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
IRJCBFDCFXCWGO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
イボテン酸は、ラットで神経毒として使用されています。サル皮質M1ニューロンの原発性永久病巣を誘発するためにも使用されています。
イボテン酸は、成熟雄キンカチョウ(Taeniopygia guttata)における、強化誘導性の変声の逆転の研究のための、外科手術に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
NMDAグルタミン酸受容体に親和性を有する非選択的なアゴニストです。神経毒素で、神経興奮性アミノ酸です。 当初はテングタケAmanita の種から分離されました。.
イボテン酸は、グルタメートのアナログです。細胞体の興奮に関与し、視床網様核(NRT)を破壊します。カルシウム流入を増大させるため、神経傷害につながります。イボテン酸は興奮毒性を有するため、神経変性の誘発に使用されます。
注意
吸湿性です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
I2765-VAR:
I2765-1MG:
I2765-10MG:
I2765-BULK:
I2765-25MG:
I2765-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Benjamin M Basile et al.
PLoS biology, 18(6), e3000677-e3000677 (2020-06-13)
A key feature of most social relationships is that we like seeing good things happen to others. Research has implicated the anterior cingulate cortex (ACC) in attaching value to social outcomes. For example, single neurons in macaque ACC selectively code
Anja T Zai et al.
Nature communications, 11(1), 5940-5940 (2020-11-25)
Sensory substitution is a promising therapeutic approach for replacing a missing or diseased sensory organ by translating inaccessible information into another sensory modality. However, many substitution systems are not well accepted by subjects. To explore the effect of sensory substitution
Jiachao Wang et al.
Behavioural brain research, 372, 112037-112037 (2019-06-17)
Our internal models of the world help us to process information rapidly: in general model-based learning is more rapid than model-free learning. However, the cognitive flexibility required to overcome cognitive predispositions can let us down: it is not fully developed
L T Lopes et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 211(3), 528-537 (2014-03-13)
Although periaqueductal grey matter activation is known to elicit respiratory and cardiovascular responses, the role of this midbrain area in the compensatory responses to hypoxia is still unknown. To test the participation of the periaqueductal grey matter in cardiorespiratory and
Intrahippocampal administration of ibotenic acid induced cholinergic dysfunction via NR2A/NR2B expression: Implications of resveratrol against Alzheimer disease pathophysiology
Karthick C, et al.
Frontiers in Molecular Neuroscience, 9, 28-28 (2016)