Merck
MNO000009
Sigma-Aldrich
9-クロロフルオレン
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,700
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9Cl
CAS番号:
分子量:
200.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
ClC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C13H9Cl/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13H
InChI Key
CVCQMAKDIKSUHX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
MNO000009-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yao Zhou et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 72, 105098-105098 (2021-01-22)
Chlorinated paraffins (CPs) are produced at more than one million tons per year. Technical CPs mixtures may contain impurities, which end up in consumer products. In the present study, 17 technical CPs mixtures were investigated for the potential occurrence of
Rong Jin et al.
Journal of chromatography. A, 1509, 114-122 (2017-06-18)
Isotopic dilution gas chromatography combined with high resolution mass spectrometry (GC/HRMS) has overwhelming advantages with respect to the accuracy of congener-specific ultratrace analysis of complex persistent organic pollutants (POPs) in environmental matrices. However, an isotopic dilution GC/HRMS method for analysis