Merck
M83406
Sigma-Aldrich
2-メチル-2-チアゾリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7NS
CAS番号:
分子量:
101.17
Beilstein:
104274
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.520 (lit.)
bp
144.0-145.0 °C (lit.)
mp
-101.0 °C (lit.)
密度
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=NCCS1
InChI
1S/C4H7NS/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H2,1H3
InChI Key
JUIQOABNSLTJSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アルデヒド合成用マイヤー試薬
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M83406-VAR:
M83406-BULK:
M83406-100G:
M83406-1KG:
M83406-25KG:
M83406-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B Schaal et al.
Comptes rendus de l'Academie des sciences. Serie III, Sciences de la vie, 313(7), 319-325 (1991-01-01)
Intranasal injections of a fragrant solution of 2-methyl-2-thiazoline elicited significant heart rate decelerations in late pregnancy fetal sheep, while the injection of a control fluid (isotonic saline) had no effect. This result indicates that the ovine fetuses are able to
[Information from the Soviet Toxicology Center].
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (10)(10), 55-56 (1980-10-01)