Merck
M61607
Sigma-Aldrich
2-メチル-1-ニトロナフタレン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C10H6NO2
CAS番号:
分子量:
187.19
Beilstein:
1954310
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
bp
185-186 °C/18 mmHg (lit.)
mp
79-82 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc2ccccc2c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12(13)14/h2-7H,1H3
InChI Key
IZNWACYOILBFEG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M61607-VAR:
M61607-25G:
M61607-500G:
M61607-5G:
M61607-BULK:
M61607-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)