アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
79-80 °C/17 mmHg (lit.)
密度
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1ccoc1
InChI
1S/C5H6O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4,6H,3H2
InChI Key
STJIISDMSMJQQK-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
196398-5G:
196398-25G:
196398-500G:
196398-100G:
196398-BULK:
196398-VAR:
試験成績書(COA)