Merck
M18205
Sigma-Aldrich
2-メトキシ-5-ニトロピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2O3
CAS番号:
分子量:
154.12
Beilstein:
126991
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
104-108 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-6-3-2-5(4-7-6)8(9)10/h2-4H,1H3
InChI Key
WUPLOZFIOAEYMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M18205-100G:
M18205-VAR:
M18205-25G:
M18205-BULK:
M18205-5KG:
M18205-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)