Merck
A61209
Sigma-Aldrich
5-アミノ-2-メトキシピリジン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥16,400
¥16,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥16,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2O
CAS番号:
分子量:
124.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.575 (lit.)
bp
85-90 °C/1 mmHg (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(N)cn1
InChI
1S/C6H8N2O/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,7H2,1H3
InChI Key
UUVDJIWRSIJEBS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
A61209-BULK:
A61209-25G:
A61209-5G:
A61209-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Florian M Dato et al.
Analytical biochemistry, 546, 50-57 (2018-02-07)
Fatty acid amide hydrolase (FAAH) is involved in many human diseases, particularly cancer, pain and inflammation as well as neurological, metabolic and cardiovascular disorders. Therefore, FAAH is an attractive target for the development of low-molecular-weight inhibitors as therapeutics, which requires
Sean D Kodani et al.
Analytical biochemistry, 539, 81-89 (2017-10-22)
Carboxylesterases are well known for their role in the metabolism of xenobiotics. However, recent studies have also implicated carboxylesterases in regulating a number of physiological processes including metabolic homeostasis and macrophage development, underlying the need to quantify them individually. Unfortunately