Merck
M13009
Sigma-Aldrich
3-Methoxybutyraldehyde dimethyl acetal
98%
別名:
1,1,3-Trimethoxybutane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OCH3)CH2CH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
148.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
密度
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(C)CC(OC)OC
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(8-2)5-7(9-3)10-4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI Key
OMAKZNALRADTRX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M13009-25G:
M13009-VAR:
M13009-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)