Merck
L511846
Sigma-Aldrich
BisPhePhos XD gold(I) chloride
AldrichCPR
別名:
Cyclohexylbis(2′,6′-diisopropoxy-[1,1′-biphenyl]-3-yl)phosphane AuCl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥21,500
¥21,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥21,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H53AuClO4P
CAS番号:
分子量:
885.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
¥21,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
SMILES記法
CC(C)OC(C=CC=C1OC(C)C)=C1C2=CC(P(C3CCCCC3)C4=CC(C5=C(OC(C)C)C=CC=C5OC(C)C)=CC=C4)=CC=C2.[Au]Cl
InChI
1S/C42H53O4P.Au.ClH/c1-28(2)43-37-22-14-23-38(44-29(3)4)41(37)32-16-12-20-35(26-32)47(34-18-10-9-11-19-34)36-21-13-17-33(27-36)42-39(45-30(5)6)24-15-25-40(42)46-31(7)8;;/h12-17,20-31,34H,9-11,18-19H2,1-8H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI Key
FSMSZCNOYZSTBC-UHFFFAOYSA-M
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L511846-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
The research of the Hammond-Xu Group is focused on the understanding of novel interactions between organic and organometallic compounds from the perspective of physical organic chemistry.
The research of the Hammond-Xu Group is focused on the understanding of novel interactions between organic and organometallic compounds from the perspective of physical organic chemistry.