Merck
763225
Sigma-Aldrich
Chloro[2-(dicyclohexylphosphino)-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl]gold(I)
97%
別名:
BrettPhos AuCl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥16,200
1 G
¥58,100
¥16,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥16,200
1 G
¥58,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H53AuClO2P
CAS番号:
分子量:
769.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
289-294 °C (decomposition)
SMILES記法
Cl[Au].COc1ccc(OC)c(c1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)-c4c(cc(cc4C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C35H53O2P.Au.ClH/c1-23(2)26-21-29(24(3)4)33(30(22-26)25(5)6)34-31(36-7)19-20-32(37-8)35(34)38(27-15-11-9-12-16-27)28-17-13-10-14-18-28;;/h19-25,27-28H,9-18H2,1-8H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI Key
CDLGGLLRZVWITN-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Jan Code
763225-250MG:
763225-BULK:
763225-1G:
763225-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)