679771
別名:
2-(ジ-tert-ブチルホスフィノ)ビフェニル金(I)クロリド, JohnPhos AuCl, [[1,1′-ビフェニル]-2-イルビス(t-ブチルホスフィン]塩化金, クロロ[(1,1'-ビフェニル-2-イル)ジ-tert-ブチルホスフィン]金(I)
679771-1G
¥45,600
出荷可能日2025年4月23日詳細
1 of 10
Sigma-Aldrich
697575
(アセトニトリル)[(2-ビフェニル)ジ-tert-ブチルホスフィン]金(I)ヘキサフルオロアンチモナート
638439
(2-ビフェニル)ジ-tert-ブチルホスフィン
481130
塩化金(I)
404217
クロロ(トリメチルホスフィン)金(I)
696277
1,3-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル-イミダゾール-2-イリデン)塩化金(I)
924105
Au(tht)Cl
763225
Chloro[2-(dicyclohexylphosphino)-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl]gold(I)
227730
ヘキサフルオロアンチモン(V)酸銀
682705
クロロ(トリ-tert-ブチルホスフィン)金(I)
668001
ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド銀
100
98%
solid
core: goldreagent type: catalyst
237-240 °C
Cl[Au].CC(C)(C)P(c1ccccc1-c2ccccc2)C(C)(C)C
1S/C20H27P.Au.ClH/c1-19(2,3)21(20(4,5)6)18-15-11-10-14-17(18)16-12-8-7-9-13-16;;/h7-15H,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
MZMOUYZCJIFYAH-UHFFFAOYSA-M
金化合物
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
679771-1G: 679771-250MG: 679771-BULK: 679771-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 2
677922
[ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミダート](トリフェニルホスフィン)金(I) (2:1) トルエン付加物
665142
トリス(トリフェニルホスフィン金)オキソニウムテトラフルオロボラート
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.