Merck
404217
Sigma-Aldrich
クロロ(トリメチルホスフィン)金(I)
99%
別名:
(トリメチルホスフィン)金(I) クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥22,800
1 G
¥72,600
¥22,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥22,800
1 G
¥72,600
About This Item
化学式:
(CH3)3PAuCl
CAS番号:
分子量:
308.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥22,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Au].CP(C)C
InChI
1S/C3H9P.Au.ClH/c1-4(2)3;;/h1-3H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI Key
BVRRHCPRDPAYFI-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
404217-VAR:
404217-1G:
404217-BULK:
404217-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.