Merck
L511838
Sigma-Aldrich
[Ir(dtbbpy)(ppy)2][PF6]
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H40F6IrN4P
CAS番号:
分子量:
913.95
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
SMILES記法
CC(C1=CC=[N]([Ir]2([N]3=CC=C(C=C34)C(C)(C)C)([N]5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C62)(C7=CC=CC=C78)[N]9=C8C=CC=C9)C4=C1)(C)C.FP(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C18H24N2.2C11H8N.F6P.Ir/c1-17(2,3)13-7-9-19-15(11-13)16-12-14(8-10-20-16)18(4,5)6;2*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;1-7(2,3,4,5)6;/h7-12H,1-6H3;2*1-6,8-9H;;
InChI Key
DZARMRZNOUWGQE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
西林が電子不足アルケンおよびイミンへの付加に用いたα-アミノラジカルの可視光線媒介生成の触媒
可視光線使用 アミノアルキルラジカル:光レドックス触媒を使用した電子不足アルケンへの付加
[Co(bpy)3]2+存在下で、水からのH2生成(水分解)の光感作剤として作用。
トリクロロメタル化イリジウム錯体を高安定性光感作剤として光誘導水素の発生に使用する場合
他の可視光線光触媒、以下を参照:www.aldrich.com/photocatalysis
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L511838-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)