安全性情報
L031200
Sigma-Aldrich
アクチベータ-42®
0.3 M
別名:
5-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-1H-テトラゾール溶液, 5-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2H-テトラゾール溶液, アクチベータ42®溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 X 2.5 L
¥198,000
¥198,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
4 X 2.5 L
¥198,000
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.21
¥198,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
保管条件
dry at room temperature
濃度
84-92 g/L (Activator 42 content, titration)
不純物
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
clear
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)c2n[nH]nn2)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6N4/c10-8(11,12)5-1-4(7-16-18-19-17-7)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17,18,19)
InChI Key
KKJFZIQEWZVVIV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
Acetronitrile / Activator 42 100 / 9 (v/w)
その他情報
Activator solution, containing 5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole (Activator 42) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
法的情報
本製品およびその使用は米国特許番号第7,897,758号によって保護されています。
Activator 42 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
41.0 °F
引火点(℃)
5 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L0302522-04:4548173225678
L0302522-01:
L031200-C:
L031200-2.5L:
L031200-4X2.5L:4548173343587
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)