Merck
75666
Sigma-Aldrich
5-(ベンジルチオ)-1H-テトラゾール
≥99.0% (HPLC)
別名:
5-Benzylmercapto-1,2,3,4-tetrazole, 5-Benzylmercaptotetrazole, 5-Benzylthio-1H-tetrazole, 5-[(Phenylmethyl)thio]-2H-tetrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,400
¥19,400
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8N4S
CAS番号:
分子量:
192.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,400
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
crystals
mp
135-138 °C (DSC-onset)
官能基
phenyl
thioether
SMILES記法
C(Sc1nnn[nH]1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H8N4S/c1-2-4-7(5-3-1)6-13-8-9-11-12-10-8/h1-5H,6H2,(H,9,10,11,12)
InChI Key
GXGKKIPUFAHZIZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
5-(ベンジルチオ)-1H-テトラゾル(BTT活性化因子)は、オリゴヌクレオチドの合成において活性化因子として用いられる有機化合物です。アクチベーターはホスホラミダイト基と反応し、反応性の高い中間体を生成します。次に、この中間体が、伸長中のオリゴヌクレオチド鎖にある脱トリチル化された5′-ヒドロキシル基とヌクレオチド間結合を形成します。
その他情報
DNA合成の活性化因子。テトラゾールの優れた代替物[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
75666-1G-F:
75666-BULK-F:
75666-5G-F:
75666-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S. Pitsch et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 3773-3773 (2001)